Learn More
Corning™ Sacchetti per autoclave stampati con logo di rischio biologico
Codice prodotto. 15567885
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 l
9 l
14 L
21 L
33 l
Larghezza (sistema metrico):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15567885 33 l 600 mm pezzi 100
15527885 3 l 255 mm pezzi 100
15537885 9 l 300 mm pezzi 100
15547885 14 L 400 mm pezzi 100
15557885 21 L 400 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15567885 Fornitore Corning™ N. del fornitore SA3310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.30€
    60.25€ / pezzi 100
    Risparmia 6.05€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave. I sacchetti per autoclave Gosselin™, stampati con il logo di rischio biologico, sono in grado di resistere a temperature massime di autoclavaggio di 134 °C/273.2 °F.
  • Polypropylene (PP) resistant bags
  • °
  • Trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PP (polipropilene)
N. per custodia 500/conf.
N. per confezione 1/conf.
Altezza (sistema metrico) 780 mm
Capacità (sistema metrico) 33 l
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Spessore (sistema metrico) 40 μm