Learn More
Gosselin™ Provette monouso in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 11723284
Cambia vista
Click to view available options
Colore chiusura:
Red
White
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore chiusura unitSize
11723284 Red pezzi 1000
11713284 White pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11723284 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TP1001
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing high resistance to centrifugation up to 3000g with a suitable adaptor in a balanced rotor. Gosselin™ Round-Base 10mL Test Tubes are manufactured from polystyrene plastic.
  • Skirt base
  • For laboratory use
  • Compatible with automation systems
  • All tubes are CE + IVD marked
  • Available sterile or aseptic
  • Available with red or white closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 11137
Colore chiusura Red
Materiale chiusura LDPE
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con For clinical, dairy, environment, industries, microbiology
Include Skirt base
Imballaggio 250BG
Quantità 1000 Carton
Con bordo No
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 15.8 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Centrifuge Tube