Learn More
Gosselin™ Provette a fondo piatto in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 12910381
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore chiusura:
Not Included
Red
White
Dimensione della confezione:
pezzi 1600
pezzi 2000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Colore chiusura Dimensione della confezione
12910381 Non-sterile White pezzi 1600
12990371 Sterile White pezzi 1600
13483916 Sterile Red pezzi 1600
12327577 Non-sterile Not Included pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12910381 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TP515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    271.93€ / pezzi 1600
    Risparmia 107.07€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Excellent for use in clinical, dairy, environmental, industrial and microbiology settings. Gosselin™ Flat Base Polypropylene Test Tubes are manufactured from clear, natural polypropylene.
  • Centrifuge tubes
  • Nonsterile
  • Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore chiusura White
Materiale chiusura LDPE
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 7 ml
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
Include Tappo a vite
Imballaggio 400 sacchetti
Quantità Cartone da 1600
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 16.6 mm
Tipo di chiusura Sì; Tappo a vite
Product Type Provetta a fondo piatto