Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da 100 ml Gosselin™
Descrizione
- Large neck
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Colore | Naturale |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 51mm |
| Quantità | 335/conf. |
| Sterilità | Non sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Vedi altri risultati |