Learn More
Gosselin™ Flaconi quadrati in HDPE da 150 ml
Descrizione
- Imboccatura larga
- Infrangibile
- Sterili o asettici per irradiazione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 ml |
| Colore | naturale |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Sterilità | Non sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?