Learn More
Gosselin™ Flaconi quadrati in HDPE da 150 ml
Descrizione
- Large mouth
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Colore | Natural |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50mm |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 50mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004 |
| Vedi altri risultati |