Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da Gosselin™
Codice prodotto. 11778653
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
2000 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 68
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11778653 1000 ml Non sterile Tappo a vite doppio pezzi 68
11713054 2000 ml Non sterile Tappo a vite doppio pezzi 25
11567862 1000 ml Non sterile Tappo a vite singolo pezzi 68
12314209 1000 ml Sterile Tappo a vite singolo pezzi 68
11577862 2000 ml Non sterile Tappo a vite singolo pezzi 25
11788653 1000 ml Sterile Tappo a vite doppio pezzi 68
11723054 2000 ml Sterile Tappo a vite doppio pezzi 25
11798653 1000 ml Non sterile Tappo a vite con batuffolo pezzi 68
11769865 1000 ml Sterile Tappo a vite con batuffolo pezzi 68
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11778653 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore LR100001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    123.58€ / pezzi 68
    Risparmia 2.42€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Round HDPE Bottles come with either a screw cap with separate seal or a screw cap with wad.
  • Large neck
  • Break resistant
  • Sterile or aseptic by irradiation
  • Detachable sterilization certificate on each carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Naturale
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 101 mm
Quantità 68/conf.
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 101 mm
Colore chiusura Rosso
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 174 mm
Materiale chiusura Polietilene
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite doppio
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004