Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da Gosselin™
Codice prodotto. 11788653
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
2000 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 68
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11788653 1000 ml Sterile Tappo a vite doppio pezzi 68
11778653 1000 ml Non sterile Tappo a vite doppio pezzi 68
11713054 2000 ml Non sterile Tappo a vite doppio pezzi 25
11567862 1000 ml Non sterile Tappo a vite singolo pezzi 68
12314209 1000 ml Sterile Tappo a vite singolo pezzi 68
11577862 2000 ml Non sterile Tappo a vite singolo pezzi 25
11723054 2000 ml Sterile Tappo a vite doppio pezzi 25
11798653 1000 ml Non sterile Tappo a vite con batuffolo pezzi 68
11769865 1000 ml Sterile Tappo a vite con batuffolo pezzi 68
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11788653 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore LR100002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    151.03€ / pezzi 68
    Risparmia 1.97€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Round HDPE Bottles come with either a screw cap with separate seal or a screw cap with wad.
  • Large neck
  • Break resistant
  • Sterile or aseptic by irradiation
  • Detachable sterilization certificate on each carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Naturale
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 101 mm
Quantità 68/conf.
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 101 mm
Colore chiusura Rosso
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 174 mm
Materiale chiusura Polietilene
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite doppio
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004