Learn More
Bottiglie tonde in HDPE naturale da 500 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11557862
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Single Screw Cap
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
Polietilene
Tresylene
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
Dimensione della confezione:
pezzi 140
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Materiale chiusura Certificazione/Conformità Dimensione della confezione
11557862 Single Screw Cap HDPE CE N°1935/2004 pezzi 140
11713094 Tappo a vite doppio Polietilene CE N°1935/2004 pezzi 140
11743094 Tappo a vite singolo HDPE CE N°1935/2004 pezzi 140
11733094 Tappo a vite doppio Polietilene CE N°1935/2004 pezzi 140
11753094 Tappo a vite con batuffolo Tresylene CE N°1935/2004 pezzi 140
11723094 Tappo a vite con batuffolo Tresylene CE N°1935/2004 pezzi 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11557862 Fornitore Gosselin N. del fornitore LR50005
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In HDPE. I flaconi tondi in HDPE naturale Gosselin™ da 500 ml sono disponibili con chiusura singola, chiusura doppia o tappo ermetico.
  • Single use, HDPE, round and square bottles from 50mL to 2,500mL
  • Available with a choice of three different caps: Single closure, red, deep thread screw cap Double closure: polyethylene seal and red screw cap Leak proof screw cap, red, with a tresylene seal (100mL to 1,000mL sizes only)
  • Bottles are screw cap assembled and set in cases
  • Available aseptic or sterile by irradiation with peel away sterilitiy certificate
  • 2,500mL bottles have white caps
  • For research use only, unless otherwise indicated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Naturale
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 80mm
Quantità 140/conf.
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Colore chiusura Rosso
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 136 mm
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Tipo di chiusura Single Screw Cap
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004