Learn More
Bottiglie tonde in HDPE naturale da 500 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11743094
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Single Screw Cap
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
Polietilene
Tresylene
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
Dimensione della confezione:
pezzi 140
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Materiale chiusura Certificazione/Conformità unitSize
11743094 Tappo a vite singolo HDPE CE N°1935/2004 pezzi 140
11713094 Tappo a vite doppio Polietilene CE N°1935/2004 pezzi 140
11733094 Tappo a vite doppio Polietilene CE N°1935/2004 pezzi 140
11557862 Single Screw Cap HDPE CE N°1935/2004 pezzi 140
11753094 Tappo a vite con batuffolo Tresylene CE N°1935/2004 pezzi 140
11723094 Tappo a vite con batuffolo Tresylene CE N°1935/2004 pezzi 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11743094 Fornitore Gosselin N. del fornitore LR50002
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In HDPE. I flaconi tondi in HDPE naturale Gosselin™ da 500 ml sono disponibili con chiusura singola, chiusura doppia o tappo ermetico.
  • Single use, HDPE, round and square bottles from 50mL to 2,500mL
  • Available with a choice of three different caps: Single closure, red, deep thread screw cap Double closure: polyethylene seal and red screw cap Leak proof screw cap, red, with a tresylene seal (100mL to 1,000mL sizes only)
  • Bottles are screw cap assembled and set in cases
  • Available aseptic or sterile by irradiation with peel away sterilitiy certificate
  • 2,500mL bottles have white caps
  • For research use only, unless otherwise indicated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Incolore
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 80mm
Quantità 140/conf.
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 136 mm
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite singolo