Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da 50 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11830842
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Screw Cap with Wad
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Sterilità:
Ionized
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 600
Codice prodotto. 11830842
Marca: Gosselin™ LR50A02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Round HDPE Bottles come with either a screw cap with inner lip or a screw cap with wad.
  • Break resistant
  • Food quality
  • Sterilized by ionization
  • Detachable sterilization certificate on each carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Colore Naturale
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 36 mm
N. per confezione Sfuso
Quantità 600/conf.
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 36 mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 77 mm
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 27 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite singolo