Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da 50 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11833350
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Screw Cap with Wad
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Sterilità:
Ionized
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 600
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Sterilità Dimensione della confezione
11833350 Tappo a vite doppio Non sterile pezzi 600
11830842 Tappo a vite singolo Non sterile pezzi 600
11888010 Double Screw Cap Ionized pezzi 600
12682175 Screw Cap with Wad Non sterile pezzi 600
12692155 Screw Cap with Wad Sterile pezzi 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11833350 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore LR50A01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    678.43€ / pezzi 600
    Risparmia 66.57€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Round HDPE Bottles come with either a screw cap with inner lip or a screw cap with wad.
  • Break resistant
  • Food quality
  • Sterilized by ionization
  • Detachable sterilization certificate on each carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Colore Naturale
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 36 mm
N. per confezione Sfuso
Quantità 600/conf.
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 36 mm
Colore chiusura Rosso
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 77 mm
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 27 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite doppio
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004