Learn More
Gosselin™ Square HDPE Graduated 250 mL Bottles
Descrizione
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Aseptic or sterile by irradiation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 57 mm |
| Sterilità | Non sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 57 mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004 |
| Vedi altri risultati |