Learn More
Gosselin™ Square HDPE Graduated 250 mL Bottles
Codice prodotto. 11773054
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Single Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 210
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Materiale chiusura Certificazione/Conformità Colore chiusura unitSize
11773054 Tappo a vite doppio HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 210
11719592 Double Screw Cap HDPE CE N°1935/2004 Blu pezzi 210
11703104 Tamper-evident Screw Cap HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 130
11763054 Double Screw Cap HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 210
11783054 Tappo a vite singolo LDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 210
11753054 Tappo a vite singolo LDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 210
11848861 Single Screw Cap LDPE CE N°1935/2004 Blu pezzi 210
11773293 Double Screw Cap HDPE EC N°1935/2004 Bianco pezzi 210
11793054 Tappo a vite con batuffolo HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 210
11703064 Tappo a vite con batuffolo HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 210
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11773054 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore LC25002
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Square HDPE Graduated 250mL Bottles come with either a single closure, double closure, or leak-proof screw cap.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Aseptic or sterile by irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Semitrasparente
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 37 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 57 mm
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 57 mm
Colore chiusura Rosso
Closure Included
Graduated
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Tappo a vite doppio
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Monouso