Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 2 l Gosselin™
Codice prodotto. 11753044
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Natural
Semitrasparente
Translucent
Traslucido
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Double Screw Cap, Attached
Single Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap with Wad
Tappo a vite con inserto
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Tipo di chiusura Colore chiusura Dimensione della confezione
11753044 Semitrasparente Sterile Tappo a vite doppio Rosso pezzi 50
11763044 Semitrasparente Non sterile Tappo a vite singolo Rosso pezzi 50
11761756 Traslucido Sterile Tappo a vite singolo Rosso pezzi 50
11855953 Natural Non sterile Single Screw Cap Blu pezzi 50
11793044 Natural Sterile Double Screw Cap Rosso pezzi 50
11723044 Translucent Non sterile Tamper-evident Screw Cap with Wad Rosso pezzi 50
11743044 Traslucido Non sterile Tappo a vite doppio Rosso pezzi 50
11764716 Natural Non sterile Double Screw Cap, Attached Blu pezzi 50
11703054 Natural Non sterile Double Screw Cap Blu pezzi 50
11773044 Natural Non sterile Double Screw Cap Bianco pezzi 50
11706565 Natural Non sterile Double Screw Cap Rosso pezzi 50
11783044 Semitrasparente Non sterile Tappo a vite con inserto Rosso pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11753044 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. LC200003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    154.37€ / pezzi 50
    Risparmia 2.63€
    1% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
In HDPE. I flaconi quadrati graduati Gosselin™ in HDPE naturale da 2 l sono disponibili con chiusura singola, doppia o con tappo ermetico.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Available either sterile or aseptic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore Semitrasparente
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Include 58 mm Red Cap with Seal, Assembled
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 109 mm
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 96 mm
Colore chiusura Rosso
Closure Included Sì
Graduated Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 58 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite doppio
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Monouso Sì
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.