Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 500 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11703074
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Screw cap with wad
Tappo a vite
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite con sigillo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 162
pezzi 175
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Materiale chiusura Certificazione/Conformità Colore chiusura Dimensione della confezione
11703074 Tappo a vite LDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 175
12842919 Screw Cap HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 150
11773064 Tappo a vite con sigillo HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 175
11783064 Tappo a vite con sigillo HDPE CE N°1935/2004, ISO 11137 Rosso pezzi 175
11793064 Screw Cap LDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 175
11729592 Tappo a vite con sigillo HDPE CE N°1935/2004 Blu pezzi 175
11723084 Tappo a vite LDPE CE N°1935/2004 Blu pezzi 175
11733084 Tappo a vite con sigillo HDPE CE N°1935/2004 Blu pezzi 162
11831723 Screw Cap HDPE CE N°1935/2004 Blu pezzi 150
11783293 Tappo a vite con sigillo HDPE CE N°1935/2004 Bianco pezzi 175
11759535 Screw cap with wad HDPE CE N°1935/2004 Bianco pezzi 175
11713074 Tappo a vite con batuffolo HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 175
11723074 Tappo a vite con batuffolo HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 175
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11703074 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore LC50004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    167.00€ / pezzi 175
    Risparmia 98.00€
    36% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In HDPE. I flaconi quadrati graduati Gosselin™ in HDPE naturale da 500 ml sono disponibili con chiusura singola, doppia o con tappo ermetico.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Sterile or aseptic by irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 76mm
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Colore chiusura Rosso
Closure Included Sì
Graduated Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 122 mm
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Tappo a vite
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Monouso Sì