Learn More
Gosselin™ Bottiglie tiosolfato di sodio quadrate in HDPE Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1 l
1000 ml
Altezza (sistema metrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Include:
10 mg/L Sodium Thiosulfate
120 mg/L Sodium Thiosulfate
20 mg/L Sodium Thiosulfate
Tappo a cerniera in LDPE rosso con bordo interno e anello di sicurezza
Tappo a vite in polietilene rosso con guarnizione sagomata
Tappo a vite in polipropilene rosso con guarnizione sagomata
Imballaggio:
Bulk
Individually Wrapped
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 77
Beschreibung
- Break resistant
- Bottles are screw cap assembled (tamper evidence not engaged)
- Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 29 mm |
| Include | Tappo a cerniera in LDPE rosso con bordo interno e anello di sicurezza |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Imballaggio | Bulk |
| Quantità | 100/cartone |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur