Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate con imboccatura ampia da 1 l in HDPE naturale Gosselin™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11768653
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Con batuffolo
Doppio
Double
Single
Singolo
Wad
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 90
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Materiale chiusura Certificazione/Conformità Colore chiusura unitSize
11768653 Con batuffolo HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 90
11728643 Doppio HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 90
11718653 Doppio HDPE CE N°1935/2004, ISO 11137 Rosso pezzi 90
11709592 Double HDPE CE N°1935/2004 Blu pezzi 90
11728653 Double HDPE CE N°1935/2004 Bianco pezzi 90
11751756 Singolo LDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 90
11738653 Singolo LDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 90
11758653 Single LDPE CE N°1935/2004 Blu pezzi 90
11875953 Single LDPE CE N°1935/2004 Blu pezzi 90
12892869 Single LDPE CE N°1935/2004 Bianco pezzi 90
11748653 Con batuffolo HDPE CE N°1935/2004 Rosso pezzi 90
11749535 Wad HDPE CE N°1935/2004 Bianco pezzi 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11768653 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor LC100013
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Ver todas las promociones
In stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eccellenti per la conservazione di liquidi e solidi in laboratorio. I flaconi quadrati con graduazione in HDPE Gosselin™ da 1 l sono forniti con chiusura singola o doppia oppure con tappo a vite e inserto.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Available either sterile or aseptic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacità (sistema metrico) 1 l
Colore Incolore
Descrizione Pozzetti quadrati
Dimensioni (L x P x A) 95 x 76 x 185mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Include Single red HDPE screw cap with wad
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
N. per confezione 90/Carton
Colore della vite Red
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Monouso
Graduated
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 185 mm
Rivestimento interno chiusura Tresylene
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Con batuffolo
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.