Learn More
Gosselin™ Flat-Base Tubes, PS
Codice prodotto. 11773303
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polystyrene
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11773303 Polystyrene pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11773303 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore FLY3502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.55€
    52.01€ / pezzi 500
    Risparmia 26.54€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent multi-purpose storage tubes with a cap closure. Gosselin™ Flat-Base Tubes, PS have a flat base to facilitate self standing.
  • Polysytrene construction
  • Translucent
  • Flat bottom for self standing
  • Cap closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 35 mL
Colore Natural
Da utilizzare con (applicazione) Clinical, dairy, environment, industries, microbiology
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Materiale Polystyrene
Tipo Tube