Learn More
Gosselin™ PET Environmental Sampling Bottles
Codice prodotto. 15307067
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Include:
30mg Sodium Thiosulfate
60mg Sodium Thiosulfate
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include unitSize
15307067 250 mL 30mg Sodium Thiosulfate pezzi 144
15397057 500 mL 60mg Sodium Thiosulfate pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15307067 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore HP250B51
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polyethylene terephthalate for strength and crystal clear visibility. Corning™ Gosselin™ PET Environmental Sampling Bottles contain sodium thiosulfate to neutralize residual chlorine for precise water testing.
  • Tamper evident, leak proof screw cap
  • Label for traceability
  • Light weight
  • Molded graduations for accurate measurements
  • Unbreakable
  • Sterile
  • CE-IVD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 31.7 mm
Include 30mg Sodium Thiosulfate
Materiale PET
Lunghezza (sistema metrico) 63mm
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 63mm
Forma Ottagonale
Altezza (sistema metrico) 132 mm
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap