Learn More
Gosselin™ PET Environmental Sampling Bottles
Codice prodotto. 15397057
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Include:
30mg Sodium Thiosulfate
60mg Sodium Thiosulfate
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
15397057 500 mL 60mg Sodium Thiosulfate pezzi 120
15307067 250 mL 30mg Sodium Thiosulfate pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15397057 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore HP500B51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    214.76€ / pezzi 120
    Risparmia 130.24€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 26-02-2027
Manufactured from polyethylene terephthalate for strength and crystal clear visibility. Corning™ Gosselin™ PET Environmental Sampling Bottles contain sodium thiosulfate to neutralize residual chlorine for precise water testing.
  • Tamper evident, leak proof screw cap
  • Label for traceability
  • Light weight
  • Molded graduations for accurate measurements
  • Unbreakable
  • Sterile
  • CE-IVD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 31.7 mm
Include 60mg Sodium Thiosulfate
Materiale PET
Lunghezza (sistema metrico) 74mm
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 74mm
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap
Forma Ottagonale