Learn More
Corning™ Gosselin™ Petri Dish
Codice prodotto. 15458784
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
88 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 825
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15458784 88 mm pezzi 825
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15458784 Fornitore Corning™ N. del fornitore BP90B101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    117.07€ / pezzi 825
    Risparmia 1.93€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from polystyrene. Corning™ Gosselin™ Petri Dish is packaged in double outer bag with traceability.
Round Polystyrene Petri Dish
  • One compartment
  • Unvented
  • Diameter of bottom: 88mm
  • Lid Diameter: 92mm
  • Raw materials are compliant with regulation EC N°1935/2004
  • Sterility Assurance Level based on ISO 11137: Aseptic
  • Packaged in double outer bag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 11137, EC 1935/2004
Chiusura inclusa Sì
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità ISO 11137: asettico
Tipo Piastra di Petri
Conteggio pozzetti 1
Da utilizzare con (applicazione) Microbiologia, colture cellulari, germinazione
Imballaggio Double outer bag, 33/bag
Quantità 825 Pack
Sfiato No
Diametro (sistema metrico) 88 mm