Learn More
Corning™ Gosselin™ Vented Petri Dish
Descrizione
Piastra di Petri rotonda in polistirene
- Un solo scomparto
- Include 3 sfiati
- Diametro del fondo: 88 mm
- Diametro del coperchio: 92 mm
- Materie prime conformi alle normative EC N°1935/2004
- Livello di garanzia della sterilità basato sullo standard ISO 11137: Asettica
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 11137, EC 1935/2004 |
| Chiusura inclusa | Sì |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | ISO 11137: asettico |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microbiologia, colture cellulari, germinazione |
| Imballaggio | 28/sacchetto |
| Vedi altri risultati |