Learn More
Piastra Petri con confezionamento per camera sterile Gosselin™
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rotondo |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni cliniche, ambientali, industriali, di microbiologia |
| Quantità | Cartone da 700 |
| Sfiato | 3 Vents |
| Vedi altri risultati |