Learn More
Gosselin™ Petri Dish with General Laboratory Packaging
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137, Aseptic |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use in clinical, environment, industries, microbiology |
| Quantità | 825 Carton |
| Altezza (sistema metrico) | 14.2 mm |
| Vedi altri risultati |