Learn More
Corning™ Piastre di Petri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12364069
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
100 x 15 mm
120.5 x 15.8 mm
55 x 14.2 mm
60 x 15 mm
65 x 14.5 mm
90 x 14.2 mm
90 x 15 mm
Conteggio pozzetti:
1
2
Sfiato:
3
4
6
Sterilità:
Aseptic
Non-sterile
Sterile
Sterile or Aseptic
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 252
pezzi 720
pezzi 825
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (Dia. x H) Conteggio pozzetti Sfiato Sterilità unitSize
12364069 65 x 14.5 mm 1 6 Sterile pezzi 720
11861583 90 x 15 mm 1 3 Sterile pezzi 825
12374079 90 x 15 mm 2 3 Aseptic pezzi 825
11812532 60 x 15 mm 1 6 Non-sterile pezzi 1620
11768573 60 x 15 mm 1 6 Sterile pezzi 1620
11831553 90 x 15 mm 1 3 Aseptic pezzi 825
12397487 90 x 15 mm 1 3 Sterile pezzi 825
11798563 120.5 x 15.8 mm 1 4 Sterile or Aseptic pezzi 252
11728573 65 x 14.5 mm 1 3 Sterile pezzi 720
15488784 100 x 15 mm 1 3 Sterile pezzi 825
15498784 90 x 14.2 mm 1 3 Sterile pezzi 825
15446254 55 x 14.2 mm 1 6 Sterili pezzi 1620
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12364069 Fornitore Corning™ N. del fornitore BB6401
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
  • Polistirene cristallino
  • Uniformità ottimale
  • Prodotto in classe 100
  • Apertura facilitata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Con griglia Gridded
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Conteggio pozzetti 1
Imballaggio Double bagged
Sfiato 6
Dimensions (Dia. x H) 65 x 14.5 mm
Altezza (sistema metrico) 14.5 mm
Diametro (sistema metrico) 65 mm