Learn More
Corning™ Piastre di Petri
Codice prodotto. 15446254
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
100 x 15 mm
120.5 x 15.8 mm
55 x 14.2 mm
60 x 15 mm
65 x 14.5 mm
90 x 14.2 mm
90 x 15 mm
Conteggio pozzetti:
1
2
Sfiato:
3
4
6
Sterilità:
Aseptic
Non-sterile
Sterile
Sterile or Aseptic
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 252
pezzi 720
pezzi 825
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (Dia. x H) Conteggio pozzetti Sfiato Sterilità Dimensione della confezione
15446254 55 x 14.2 mm 1 6 Sterili pezzi 1620
11861583 90 x 15 mm 1 3 Sterile pezzi 825
12374079 90 x 15 mm 2 3 Aseptic pezzi 825
11812532 60 x 15 mm 1 6 Non-sterile pezzi 1620
11768573 60 x 15 mm 1 6 Sterile pezzi 1620
11831553 90 x 15 mm 1 3 Aseptic pezzi 825
12364069 65 x 14.5 mm 1 6 Sterile pezzi 720
12397487 90 x 15 mm 1 3 Sterile pezzi 825
11798563 120.5 x 15.8 mm 1 4 Sterile or Aseptic pezzi 252
11728573 65 x 14.5 mm 1 3 Sterile pezzi 720
15488784 100 x 15 mm 1 3 Sterile pezzi 825
15498784 90 x 14.2 mm 1 3 Sterile pezzi 825
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15446254 Fornitore Corning™ N. del fornitore BP5303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    176.65€ / pezzi 1620
    Risparmia 92.35€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
Il prodotto sterile è caratterizzato da un doppio sacchetto esterno con rintracciabilità. Ottimizzate per l'automazione.
  • Sei sfiati
  • Polistirene cristallino
  • Manicotti ad apertura facilitata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polistirene
Forma Profilo rotondo
Sterilità Sterili
Conteggio pozzetti 1
Da utilizzare con (applicazione) Ottimizzato per l'automazione
Sfiato 6
Dimensions (Dia. x H) 55 x 14.2 mm
Altezza (sistema metrico) 14,2 mm
Diametro (sistema metrico) 55 mm