Learn More
Pipette sierologiche in plastica Gosselin™
Tappo idrofobico con codifica a colori incluso. Le pipette sierologiche in plastica Gosselin™ sono realizzate in polistirene.
Marca: Gosselin GPN2E25
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.00000kg
Descrizione
- Graduated
- Polystyrene
- Nonpyrogenic/Noncytotoxic/Nonhaemolytic
- Color coded hydrophobic plug
- Single piece construction
Specifica
Tappo idrofobico | |
Polystyrene | |
Sì | |
Estremità stretta | |
2 mL | |
Pipetta |
ISO 11137 | |
Per industria lattiero-casearia, ambiente, settore industriale, microbiologia | |
1000 conf. | |
Natural | |
270 mm |