Learn More
Gosselin™ Transfer Pipets, PE
Codice prodotto. 12367447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 5000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12367447 5000/Cs. pezzi 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12367447 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore PAS300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    203.51€ / pezzi 5000
    Risparmia 20.49€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for small-volume liquid transfers. Gosselin™ Transfer Pipets, PE are constructed of polyethylene and graduated for convenient measuring.
  • Polyethylene construction
  • Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Used in dairy, environment, industries, microbiology
Quantità 5000/Cs.
Tipo di imballaggio 500/Box
Colore Natural
Volume (sistema metrico) 3 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm