Learn More
Sacche per miscelatore omogeneizzatore in polietilene
Facile visualizzazione del contenuto grazie al polietilene trasparente. Le sacche per miscelatore e omogeneizzatore in polietilene Gosselin™ sono dotate di una striscia bianca per scrivere lungo un bordo in modo da facilitare l'identificazione del contenuto.
Marca: Gosselin BBAG-03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 15.00000kg
Descrizione
- Sterile by irradiation with peel away sterilization certificate
- Available with full or side filter
- Includes 50mm white writing strip along one long edge
- 70μm thickness
Specifica
400 mL | |
Ideal for homogenous suspension, suspension sampling with pipets, dairy and industries | |
Polyethylene | |
70 μm | |
1500/Pk. | |
190 mm |
Natural | |
Side filter | |
Sterile | |
20 bags of 25 | |
300 mm |