Learn More
Gosselin™ Provette a fondo tondo da 10 ml in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 11758064
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Not Included
Sì
Sì; Tappo con alette
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11758064 Not Included pezzi 1250
11763294 Sì pezzi 1000
11773294 Sì; Tappo con alette pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11758064 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TR9523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    93.89€ / pezzi 1250
    Risparmia 9.11€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene. Gosselin™ Polypropylene 10mL Round-Base Tubes stoppers are sold separately.
  • Natural polypropylene 
  • Nominal capacity of 10 ML
  • Certified compliant with EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
  • Without stopper/cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 11137
Materiale chiusura None
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
Imballaggio 250 sacchetti
Quantità Cartone da 1250
Con bordo No
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 15.4 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Provetta per analisi