Learn More
Gosselin™ Secchio in polipropilene con coperchio e maniglia Gosselin™
Codice prodotto. 11743264
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 45
pezzi 75
pezzi 80
Capacità (sistema metrico):
3000 ml
5700 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Capacità (sistema metrico)
11743264 pezzi 20 -
11762525 pezzi 10 -
11719535 pezzi 75 -
11753264 pezzi 80 3000 ml
11733264 pezzi 45 5700 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11743264 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore JT1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    154.39€ / pezzi 20
    Risparmia 1.61€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eccellenti per la conservazione generica in laboratorio. I secchi con manico Gosselin™ in polipropilene sono realizzati in plastica polipropilenica di colore bianco.
  • Nonsterile
  • Convenient carrying handle
  • Closure with tamper-evident seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore White
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 226 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 251 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 271 mm
Altezza (sistema metrico) 264 mm
Include Tappo a pressione, maniglie e coperchi
Quantità 20 conf.