Learn More
Gosselin™ Secchio in polipropilene con coperchio e maniglia Gosselin™
Codice prodotto. 11753264
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3000 ml
5700 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 45
pezzi 75
pezzi 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11753264 3000 ml pezzi 80
11743264 - pezzi 20
11762525 - pezzi 10
11719535 - pezzi 75
11733264 5700 mL pezzi 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11753264 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore JT3001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    182.90€ / pezzi 80
    Risparmia 111.10€
    37% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eccellenti per la conservazione generica in laboratorio. I secchi con manico Gosselin™ in polipropilene sono realizzati in plastica polipropilenica di colore bianco.
  • Prodotto non sterile
  • Pratica maniglia di trasporto
  • Chiusura con sigillo antimanomissione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 3000 ml
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore White
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 172 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 184 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 200 mm
Altezza (sistema metrico) 139 mm
Include Tappo a pressione, maniglie e coperchi
Quantità 80 conf.