Learn More
Gosselin™ Contenitore conico in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 11723174
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 ml
1000 mL
Colore:
Bianco
Natural
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Sì
Yes
Yes (Unassembled)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 220
pezzi 250
pezzi 460
pezzi 660
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Diametro (sistema metrico) Closure Included Dimensione della confezione
11723174 1000 mL Bianco 105 mm Sì pezzi 250
11783164 400 ml Natural 85 mm Sì pezzi 460
11871091 200 mL Natural 62 mm Sì pezzi 660
12612225 1000 mL Natural 105 mm Yes pezzi 120
11783154 1000 mL Naturale 105 mm Sì pezzi 250
11730084 200 mL Naturale 62 mm Sì pezzi 220
11793154 1000 mL Natural 105 mm No pezzi 250
11819002 200 mL Naturale 62 mm No pezzi 660
11703174 400 ml Natural 85 mm No pezzi 460
12612205 1000 mL White 105 mm Yes (Unassembled) pezzi 120
11809012 200 mL Bianco 62 mm Sì pezzi 660
11743174 400 ml Bianco 85 mm Sì pezzi 460
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11723174 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore PC100013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    195.29€ / pezzi 250
    Risparmia 154.71€
    44% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Ajouter au panier
Sicurezza e protezione per la conservazione generica in laboratorio. I contenitori conici Gosselin™ possono essere in polipropilene trasparente o bianco.
  • Shock resistant
  • Molded graduations outside on clear containers; molded internal graduations on white containers
  • Polyethylene snap cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Contenitore
Closure Included Sì
Graduated Sì
Materiale Polipropilene
Forma Conico, cilindrico
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) 105 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Include Tappi a pressione in LDPE
Quantità Cartone da 250
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.