Learn More
Gosselin™ Contenitore conico in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 11783154
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 ml
1000 mL
Colore:
Bianco
Natural
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Yes
Yes (Unassembled)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 220
pezzi 250
pezzi 460
pezzi 660
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Diametro (sistema metrico) Closure Included Dimensione della confezione
11783154 1000 mL Naturale 105 mm pezzi 250
11783164 400 ml Natural 85 mm pezzi 460
11871091 200 mL Natural 62 mm pezzi 660
12612225 1000 mL Natural 105 mm Yes pezzi 120
11730084 200 mL Naturale 62 mm pezzi 220
11793154 1000 mL Natural 105 mm No pezzi 250
11819002 200 mL Naturale 62 mm No pezzi 660
11703174 400 ml Natural 85 mm No pezzi 460
12612205 1000 mL White 105 mm Yes (Unassembled) pezzi 120
11809012 200 mL Bianco 62 mm pezzi 660
11743174 400 ml Bianco 85 mm pezzi 460
11723174 1000 mL Bianco 105 mm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 11783154 Supplier Gosselin™ Supplier No. PC100002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    310.27€ / pezzi 250
    Risparmia 3.73€
    1% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Sicurezza e protezione per la conservazione generica in laboratorio. I contenitori conici Gosselin™ possono essere in polipropilene trasparente o bianco.
  • Shock resistant
  • Molded graduations outside on clear containers; molded internal graduations on white containers
  • Polyethylene snap cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Contenitore
Closure Included
Graduated
Materiale Polipropilene
Forma Conico, cilindrico
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore chiusura Natural
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) 105 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Include Tappo a pressione in LDPE naturale
N. per custodia Cartone da 250