Learn More
Gosselin™ Contenitore conico in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 11783164
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 ml
1000 mL
Colore:
Bianco
Natural
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Sì
Yes
Yes (Unassembled)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 220
pezzi 250
pezzi 460
pezzi 660
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Diametro (sistema metrico) Closure Included Dimensione della confezione
11783164 400 ml Natural 85 mm Sì pezzi 460
11871091 200 mL Natural 62 mm Sì pezzi 660
12612225 1000 mL Natural 105 mm Yes pezzi 120
11783154 1000 mL Naturale 105 mm Sì pezzi 250
11730084 200 mL Naturale 62 mm Sì pezzi 220
11793154 1000 mL Natural 105 mm No pezzi 250
11819002 200 mL Naturale 62 mm No pezzi 660
11703174 400 ml Natural 85 mm No pezzi 460
12612205 1000 mL White 105 mm Yes (Unassembled) pezzi 120
11809012 200 mL Bianco 62 mm Sì pezzi 660
11743174 400 ml Bianco 85 mm Sì pezzi 460
11723174 1000 mL Bianco 105 mm Sì pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11783164 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore PC40001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    146.77€ / pezzi 460
    Risparmia 116.23€
    44% Sconto
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicurezza e protezione per la conservazione generica in laboratorio. I contenitori conici Gosselin™ possono essere in polipropilene trasparente o bianco.
  • Shock resistant
  • Molded graduations outside on clear containers; molded internal graduations on white containers
  • Polyethylene snap cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Contenitore
Closure Included Sì
Graduated Sì
Materiale Polipropilene
Forma Conico, cilindrico
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore chiusura Natural
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) 85 mm
Graduazioni 50 mL
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Include Tappo a pressione in LDPE naturale
Quantità Cartone da 460
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.