Learn More
Gosselin™ Conical Container, PP
Codice prodotto. 11714426
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11714426 200 mL pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11714426 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore PN20003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    138.55€ / pezzi 200
    Risparmia 169.45€
    55% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gosselin™ Conical Container, PP is flat-bottomed, conically shaped, and comes with a screw cap closure.
  • Durable polypropylene construction
  • Conical shape
  • Flat bottom
  • Red screw cap closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo 74 mm
Include Screw Cap
Materiale Polypropylene
N. per custodia 200/Cs
N. per confezione 200/Pk
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Colore chiusura Rosso
Chiarezza Natural
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 74 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma Rotondo
Product Type Sample Container