Learn More
Gosselin™ Contenitore per pipette in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 11703313
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
Dimensione della confezione:
pezzi 16
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11703313 5 l pezzi 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11703313 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore PIPB01
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
An excellent option for disposal of waste in the laboratory. Gosselin™ Pipette Container features a sturdy polypropylene plastic body.
  • Nonsterile
  • Autoclavable
  • Medical and portable use
  • Definitive tamper-proof closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Colore Giallo
Monouso
Altezza (sistema metrico) 166 mm
Lunghezza (sistema metrico) 343 mm
Larghezza (sistema metrico) 155 mm