Learn More
Gosselin™ Polypropylene Slide Mailer
Codice prodotto. 11723144
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 700
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11723144 5 mm pezzi 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11723144 Fornitore Gosselin N. del fornitore PLP01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00€
    226.73€ / pezzi 700
    Risparmia 154.27€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Specifica
Capacità vetrino 2
Colore Natural
Sostegni dispositivo Slides
Dimensioni (L x P) 85 x 72 mm
Dimensioni (L x P x A) 85 x 72 x 5 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.19 in.
Altezza (sistema metrico) 5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Materiale Polypropylene
Larghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 72 mm