Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a cerniera Gosselin™
Codice prodotto. 12622135
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 ml
50 mL
90 ml
300 mL
Colore chiusura:
Blu
Blue
Natural
Quantità:
650/Cs.
Cartone da 240
Cartone da 350
Cartone da 650
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 350
pezzi 650
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Quantità Dimensione della confezione
12622135 300 mL Blu Cartone da 240 pezzi 240
11793144 300 mL Natural Cartone da 240 pezzi 240
11713154 45 ml Natural Cartone da 650 pezzi 650
11723154 50 mL Natural Cartone da 650 pezzi 650
12672125 50 mL Blue 650/Cs. pezzi 650
11743154 90 ml Natural Cartone da 350 pezzi 350
11753154 90 ml Blu Cartone da 350 pezzi 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12622135 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore FL30002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    105.35€ / pezzi 240
    Risparmia 83.65€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Provides safe and secure storage, with optimized volume for milk sampling. Gosselin™ Straight Containers with Hinged Cap are manufactured from either clear or blue polystyrene.
  • Shock resistant
  • Auto-stable hinged cap
  • With or without writing area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Contenitore
Closure Included Sì
Graduated Sì
Materiale Polipropilene
Forma Diritto, cilindrico
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore chiusura Blu
Tipo di chiusura Tappo a cerniera
Colore Blu
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Include Tappo a cerniera in polipropilene blu
Quantità Cartone da 240