Learn More
Piastra Petri Gosselin™ in polistirene
Codice prodotto. 11758573
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
55 mm
140 mm
140 mm
Altezza (sistema metrico):
14.2 mm
15 mm
20.6 mm
20.6 mm
Sfiato:
0
3
6
Sterilità:
Aseptic
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 176
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Sfiato Sterilità Dimensione della confezione
11758573 55 mm 14.2 mm 6 Aseptic pezzi 1620
15268043 140 mm 20.6 mm 3 Aseptic pezzi 176
11718593 - 15 mm 0 Sterile pezzi 176
15258043 140 mm 20.6 mm 3 Sterile pezzi 176
11788573 55 mm 14.2 mm 0 Sterile pezzi 1620
11778573 55 mm 14.2 mm 0 Aseptic pezzi 1620
11708593 140 mm 20.6 mm 0 Aseptic pezzi 176
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11758573 Fornitore Gosselin N. del fornitore BP5306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    160.97€ / pezzi 1620
    Risparmia 81.03€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Piatti in polistirolo cristallo, con ottima planarità.
  • Appropriate for aseptic production
  • Sterilized by irradiation
  • Flat bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004, ISO 11137, asettico
Colore Natural
Materiale Polistirene
Forma Rotondo
Sterilità Aseptic
Tipo Piastra di Petri
Conteggio pozzetti 1
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni cliniche, ambientali, industriali, di microbiologia
Sfiato 6
Altezza (sistema metrico) 14.2 mm
Diametro (sistema metrico) 55 mm