Learn More
Piastra Petri Gosselin™ in polistirene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15258043
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
55 mm
140 mm
140 mm
Altezza (sistema metrico):
14.2 mm
15 mm
20.6 mm
20.6 mm
Sfiato:
0
3
6
Sterilità:
Aseptic
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 176
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Sfiato Sterilità Dimensione della confezione
15258043 140 mm 20.6 mm 3 Sterile pezzi 176
11758573 55 mm 14.2 mm 6 Aseptic pezzi 1620
15268043 140 mm 20.6 mm 3 Aseptic pezzi 176
11718593 - 15 mm 0 Sterile pezzi 176
11788573 55 mm 14.2 mm 0 Sterile pezzi 1620
11778573 55 mm 14.2 mm 0 Aseptic pezzi 1620
11708593 140 mm 20.6 mm 0 Aseptic pezzi 176
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15258043 Fornitore Gosselin N. del fornitore BP14306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    113.30€ / pezzi 176
    Risparmia 24.70€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Piatti in polistirolo cristallo, con ottima planarità.
  • Appropriate for aseptic production
  • Sterilized by irradiation
  • Flat bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità regolamento CE N°1935/2004
Chiusura inclusa Sì
Colore Naturale
Materiale Polistirene
Forma Rotondo
Sterilità Sterile
Tipo Piastra di Petri
Conteggio pozzetti 1
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni cliniche, ambientali, industriali e microbiologiche
Sfiato 3
Altezza (sistema metrico) 20.6 mm
Diametro (sistema metrico) 140 mm