Learn More
Piastra Petri Gosselin™ in polistirene
Codice prodotto. 15268043
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
55 mm
140 mm
140 mm
Altezza (sistema metrico):
14.2 mm
20.6 mm
20.6 mm
Sfiato:
0
3
6
Sterilità:
Aseptic
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 176
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Sfiato Sterilità unitSize
15268043 140 mm 20.6 mm 3 Aseptic pezzi 176
11758573 55 mm 14.2 mm 6 Aseptic pezzi 1620
11718593 140 mm 20.6 mm 0 Sterile pezzi 176
15258043 140 mm 20.6 mm 3 Sterile pezzi 176
11788573 55 mm 14.2 mm 0 Sterile pezzi 1620
11778573 55 mm 14.2 mm 0 Aseptic pezzi 1620
11708593 140 mm 20.6 mm 0 Aseptic pezzi 176
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15268043 Fornitore Gosselin N. del fornitore BP14307
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Piatti in polistirolo cristallo, con ottima planarità.
  • Appropriate for aseptic production
  • Sterilized by irradiation
  • Flat bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore Naturale
Materiale Polistirene
Forma Rotondo
Sterilità Aseptic
Tipo Piastra di Petri
Conteggio pozzetti 1
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni cliniche, ambientali, industriali e microbiologiche
Quantità Cartone da 176
Sfiato 3
Altezza (sistema metrico) 20.6 mm
Diametro (sistema metrico) 140 mm