Learn More
Provette a fondo tondo da 10 ml in polistirene Gosselin™
Codice prodotto. 11709392
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15.4 mm
16 mm
17.8 mm
Tipo di chiusura:
Not Included
Sì
Sì; Tappo con alette
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11709392 15.4 mm Not Included pezzi 1250
11729392 15.4 mm Sì pezzi 1000
11717325 17.8 mm Not Included pezzi 1250
11799382 16 mm Not Included pezzi 1000
11719392 15.4 mm Sì; Tappo con alette pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11709392 Fornitore Gosselin N. del fornitore TR9522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.55€
    66.92€ / pezzi 1250
    Risparmia 27.63€
    29% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene. Le provette a base tonda Gosselin™ in polistirene da 10 ml sono indicate per applicazioni cliniche, alimentari e industriali.
  • Round base
  • Polystyrene
  • Natural (clear) color
  • Safe for food
  • Certified EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 11137
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Polistirene
Da utilizzare con Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
Imballaggio 250 sacchetti
Quantità 1250 conf.
Con bordo No
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 15.4 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Provetta per analisi