Learn More
Corning™ S-Blender-1A
Codice prodotto. 15589783
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
Sacchetti da 80 a 400 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15589783 Sacchetti da 80 a 400 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15589783 Fornitore Corning™ N. del fornitore SBLENDER1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Miscelatore a elevate prestazioni per la preparazione di campioni di microbiologia.
  • Per l'uso con una vasta gamma di diluizioni dei campioni da 80 a 400 ml
  • Assicura una rapida e accurata miscelazione di qualsiasi campione, quali quelli alimentari, agricoli, chimici e cosmetici
Facilità di pulizia:
  • Spatole in acciaio inox
  • Spatole e sportello autoclavabili
  • Camera di miscelazione rimovibile
  • Cassetto di scarico integrato
Velocità, durata e potenza di miscelazione regolabili:
  • Capacità di miscelazione: sacchetti da 80 a 400 ml
  • Controllo digitale, tastiera e display LCD
  • Visualizzazione del tempo residuo
  • Modalità di impostazione del programma (9 programmi)
  • Timer regolabile: da 10 secondi a 210 secondi o continuo
  • Velocità regolabile (corse/min): lenta (450), normale (550) e veloce (650)
Altre caratteristiche:
  • Basso livello di rumorosità (51 dBA)
  • Protezione del motore e del macchinario: interruttore elettronico, nessuna possibilità di accesso alla camera durante il funzionamento, avvio/arresto attivato tramite sportello
  • Garanzia: 3 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Miscelatore ad alte prestazioni
Speed Velocità regolabile (corse/min): lenta (450), normale (550) e veloce (650)
Intervallo volume (sistema metrico) Sacchetti da 80 a 400 ml
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione di qualsiasi campione, tra cui alimentari, agricoli, chimici e cosmetici
Livello di rumorosità Bassa (51 dBA)