Learn More
Gosselin™ Square HDPE Bottle, 2.5 L, Graduated
Codice prodotto. 15324698
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Include:
Carrying Handle
No Handle
Dimensione della confezione:
pezzi 35
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Include Dimensione della confezione
15324698 Clear Sterile No Handle pezzi 35
15374678 Clear Non sterile No Handle pezzi 35
15334688 Clear Non sterile Carrying Handle pezzi 35
15354688 Amber Non sterile No Handle pezzi 35
15364688 Amber Non sterile Carrying Handle pezzi 35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15324698 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore LC2500A09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    266.13€ / pezzi 35
    Risparmia 160.87€
    37% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Corning™ Gosselin™ Square bottles are made of break-resistant and high-density polyethylene (HDPE).
Corning™ Gosselin™ Square bottles are made of break-resistant and high-density polyethylene (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Colore Clear
Include No Handle
N. per custodia 35/Cs.
Sterilità Sterile
Colore chiusura Bianco
Graduated Yes
Dimensione chiusura 77 mm
Tipo di chiusura Screw Cap with Wad
Product Type Square Bottle