Learn More
Gosselin™ Square HDPE Bottle, Graduated, 1 L
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 77
Descrizione
Corning™ Gosselin™ Square bottles are made of break-resistant and high-density polyethylene (HDPE).
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 77/Cs. |
| Colore chiusura | Rosso |
| Graduated | Yes |
| Dimensione chiusura | 28 mm |
| Tipo di chiusura | Tamper-evident Cap with Shaped Seal |