Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Square HDPE Bottle, Graduated, 2 L
Codice prodotto. 12334129
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12334129 2 L pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12334129 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore F200002
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Corning™ Gosselin™ Square bottles are made of break-resistant and high-density polyethylene (HDPE).
Corning™ Gosselin™ Square bottles are made of break-resistant and high-density polyethylene (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Descrizione Assembled
Materiale HDPE
N. per custodia 50/Cs.
Colore chiusura Rosso
Graduated Yes
Dimensione chiusura 73 mm
Tipo di chiusura With Wad