Learn More
Corning™ Posata sterile Gosselin™
Codice prodotto. 11713114
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cucchiaio
Knife
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
175 mm
Quantità:
1000/Cs.
Contenitore da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Lunghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11713114 Cucchiaio 150 mm Contenitore da 1000 pezzi 1000
11718623 Knife 175 mm 1000/Cs. pezzi 1000
11847363 Cucchiaio 125 mm Contenitore da 1000 pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11713114 Fornitore Corning™ N. del fornitore CUIG01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00€
    509.43€ / pezzi 1000
    Risparmia 340.57€
    40% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Confezionate singolarmente in sacchetti con apertura a zip antimanomissione. La posateria sterile Gosselin™ consente di manipolare i campioni primari con rischi di contaminazioni incrociate minimi.
  • Resistant Polystyrene (PS) cutlery
  • Complete range
  • Sterile sample handling, single bag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cucchiaio
Materiale Polistirene
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Quantità Contenitore da 1000
Size Small
Sterilità Sterile
Volume (sistema imperiale) 0.27 oz.
Volume (sistema metrico) 8 ml