Learn More
Corning™ Posata sterile Gosselin™
Descrizione
- Resistant Polystyrene (PS) cutlery
- Complete range
- Sterile sample handling, single bag
Specifica
Specifica
| Product Type | Cucchiaio |
| Materiale | Polistirene |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Quantità | Contenitore da 1000 |
| Size | Large |
| Sterilità | Sterile |
| Volume (sistema imperiale) | 0.067 oz. |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?